siarczan strontu ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12870.06
12870.14
12870.06EA
761
PLN
12870.06
12870.14
siarczan strontu ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
siarczan strontu
Purity: 99.9965%
CAS No.: 7759-02-6
Molecular Formula: O4SSr
Formula Weight: 183.68
Physical Form: Powder
Density: 3.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1600°
Merck Reference: 14,8848
MDL No.: MFCD00036274
Formuła:
O₄SSr Temp. topnienia: 1600 °C Gęstość: 3,960 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036274 Numer CAS: 7759-02-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-850-2 Klasyfikacja Merck : 14,8848 |