Siarczan magnezu hydrat, (dried basis) contains ca 1-2 mol water of hydration
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L13739.22
L13739.36
L13739.0E
L13739.22EA
180
PLN
L13739.22
L13739.36
L13739.0E
Siarczan magnezu hydrat, (dried basis) contains ca 1-2 mol water of hydration
Siarczan magnezu hydrat
CAS No.: 22189-08-8
Molecular Formula: MgSO4.xH2O
Formula Weight: 120.37(anhy)
Merck Reference: 14,5691
MDL No.: MFCD00149787
Formuła:
MgSO₄·nH₂O MW: 120.37 g/mol (anhy) Gęstość: 2.45 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011110 Numer CAS: 22189-08-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2 Klasyfikacja Merck : 14,5691 |