Drukuj
siarczan (VI) magnezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
203726-125G 203726-25G
SIAL203726-125GEA 4350 PLN
SIAL203726-125G SIAL203726-25G
siarczan (VI) magnezu, Sigma-Aldrich®
siarczan (VI) magnezu
Formuła: MgSO₄
Temp. topnienia: 1127 °C
Gęstość: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011110
Numer CAS: 7487-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM