siarczan (VI) magnezu ≥95%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
25162.361EA
3870
PLN
25162.361
25162.465
siarczan (VI) magnezu ≥95%, TECHNICAL
siarczan (VI) magnezu
Formuła:
MgSO₄ MW: 120.37 g/mol Temp. topnienia: 1127 °C Gęstość: 2.65 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011110 Numer CAS: 7487-88-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2 Klasyfikacja Merck : 12,05731 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 95 % |