Drukuj
siarczan (VI) magnezu, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
MQ300
1.06067.1000 1.06067.9025
1.06067.1000EA 1110 PLN
1.06067.1000 1.06067.9025
siarczan (VI) magnezu, EMSURE® analysis_for, Supelco®
siarczan (VI) magnezu
Formuła: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Temp. topnienia: 1127
Gęstość: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011110
Numer CAS: 7487-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 300 g/l (20 °C)
Molar Mass 120.37 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.66 g/cm3 (20 °C)
pH 7.9 (50 g/l, H2O, 25 °C)