Drukuj
siarczan (VI) magnezu, bezwodny ≥98%
Dostawca: MP Biomedicals
0215013691 0215013690
ICNA0215013691EA 663 PLN
ICNA0215013691 ICNA0215013690
siarczan (VI) magnezu, bezwodny ≥98%
siarczan (VI) magnezu
Soluble in water.
Formuła: MgSO₄
Temp. topnienia: 1127 °C
Gęstość: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011110
Numer CAS: 7487-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM