Drukuj
siarczan (VI) magnezu, (dried basis) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
291184PEA 1080 PLN
291184P 291186R 29118BW
siarczan (VI) magnezu, (dried basis) ≥98%, GPR RECTAPUR®
siarczan (VI) magnezu
Formuła: MgSO₄
Temp. topnienia: 1127 °C
Gęstość: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011110
Numer CAS: 7487-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm