siarczan (VI) magnezu, bezwodny ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.5% min
CAS No.: 7487-88-9
Molecular Formula: MgSO4
Formula Weight: 120.37
Physical Form: Powder
Density: 2.66
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1124° dec.
Merck Reference: 14,5691
MDL No.: MFCD00011110
Suitable for sensitive molecular biology applications
Formuła:
MgSO₄ Gęstość: 2,66 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011110 Numer CAS: 7487-88-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2 Klasyfikacja Merck : 14,5691 |