Drukuj
siarczan wapnia, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
255696-10G 255696-50G
SIAL255696-10GEA 724 PLN
SIAL255696-10G SIAL255696-50G
siarczan wapnia, Sigma-Aldrich®
siarczan wapnia
Formuła: CaO₄S
Temp. topnienia: 1350 °C
Gęstość: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010912
Numer CAS: 7778-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3
Klasyfikacja Merck : 13,01711