siarczan wapnia, anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
40144.30
40144.A1
40144.A7
40144.30EA
413
PLN
40144.30
40144.A1
40144.A7
siarczan wapnia, anhydrous 99%
siarczan wapnia
Purity: 99%
CAS No.: 7778-18-9
Molecular Formula: CaO4S
Formula Weight: 136.14
Physical Form: Powder
Density: 2.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1450°
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Drying agent, laboratory desiccant, paper filler
Formuła:
CaO₄S MW: 136.14 g/mol Temp. topnienia: 1450 °C Gęstość: 2.960 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010912 Numer CAS: 7778-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3 Klasyfikacja Merck : 14,1706 |