siarczan wapnia, anhydrous ≥99.993% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
11116.04
11116.09
11116.18
11116.04EA
437
PLN
11116.04
11116.09
11116.18
siarczan wapnia, anhydrous ≥99.993% (metals basis), Puratronic®
siarczan wapnia
Purity: 99.993%
CAS No.: 7778-18-9
Molecular Formula: CaO4S
Formula Weight: 136.14
Physical Form: Powder
Density: 2.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1450°
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formuła:
CaO₄S MW: 136.14 g/mol Temp. topnienia: 1450 °C Gęstość: 2.960 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010912 Numer CAS: 7778-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3 Klasyfikacja Merck : 14,1706 |