Drukuj
siarczan wapnia, anhydrous 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
217521000 217520025 217520100 217525000
ACRO217521000EA 187 PLN
ACRO217521000 ACRO217520025 ACRO217520100 ACRO217525000
siarczan wapnia, anhydrous 99%, pure
siarczan wapnia
Formuła: CaO₄S
MW: 136.14 g/mol
Temp. topnienia: 1450 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149624
Numer CAS: 7778-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3
Klasyfikacja Merck : 13,01711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Crystalline powder
Assay ≥98.5 %