siarczan baru ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
21766.292EA
433
PLN
21766.292
21766.463
siarczan baru ≥98%, GPR RECTAPUR®
siarczan baru
Formuła:
BaSO₄ Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1345 °C Gęstość: 4,5 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003455 Numer CAS: 7727-43-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-784-4 Klasyfikacja Merck : 13,00997 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 98 % |
Acidity | Max. 0.002 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |