Drukuj
siarczan baru, fine powder Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
21763.292EA 447 PLN
21763.292 21763.463
siarczan baru, fine powder Ph. Eur.
siarczan baru
Formuła: BaSO₄
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1345 °C
Gęstość: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003455
Numer CAS: 7727-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-784-4
Klasyfikacja Merck : 13,00997
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White powder
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Substances soluble in acid Max. 0.3 %
Oxidisable sulphur compounds Passes test
Soluble barium salts Max. 10 ppm
Loss on ignition (600 ± 50°C) Max. 2 %
Residual solvents Passes test