Drukuj
siarczan baru
Dostawca: Molekula
MOLE21615331-1KGEA 484 PLN
MOLE21615331-1KG
siarczan baru
siarczan baru
Formuła: BaSO₄
MW: 233,39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1345 °C
Gęstość: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003455
Numer CAS: 7727-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-784-4
Klasyfikacja Merck : 13,00997