Drukuj
siarczan baru, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, BP, extra pure for X-ray diagnosis, suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01750.5000 1.01750.9050 1.01750.9025
1.01750.5000EA 0 PLN
1.01750.5000 1.01750.9050 1.01750.9025
siarczan baru, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, BP, extra pure for X-ray diagnosis, suitable for use as excipient, SAFC®
siarczan baru
Formuła: BaSO₄
MW: 233.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 1345
Gęstość: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003455
Numer CAS: 7727-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-784-4
Klasyfikacja Merck : 13,00997