siarczan baru 99%, wytracony
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11768.0C
A11768.0E
A11768.36
A11768.0CEA
2190
PLN
A11768.0C
A11768.0E
A11768.36
siarczan baru 99%, wytracony
siarczan baru
Purity: 99%
CAS No.: 7727-43-7
Molecular Formula: BaSO4
Formula Weight: 233.40
Odour: Odourless
Melting Point: 1580° dec.
MDL No.: MFCD00003455
Formuła:
BaSO₄ Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa) Gęstość: 4,5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003455 Numer CAS: 7727-43-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-784-4 Klasyfikacja Merck : 14,994 |