siarczan baru ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13989.22
13989.A1
13989.A7
13989.22EA
284
PLN
13989.22
13989.A1
13989.A7
siarczan baru ≥97%
siarczan baru
Purity: 97%
CAS No.: 7727-43-7
Molecular Formula: BaSO4
Formula Weight: 233.40
Physical Form: 1-4 Micron Powder
Density: 4.5
Melting Point: 1580° dec.
Solubility: Insoluble in water, dilute acids, alcohol. Soluble in hot, concentrated H2SO4
Merck Reference: 14,994
MDL No.: MFCD00003455
Formuła:
BaSO₄ MW: 233.39 g/mol Temp. Wrzenia: 1600 Temp. topnienia: 1580 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 4.5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003455 Numer CAS: 7727-43-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-784-4 Klasyfikacja Merck : 13,00997 |