siarczan baru ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10651.06
10651.14
10651.22
10651.06EA
358
PLN
10651.06
10651.14
10651.22
siarczan baru ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
siarczan baru
Purity: 99.998%
CAS No.: 7727-43-7
Molecular Formula: BaO4S
Formula Weight: 233.40
Physical Form: Powder
Density: 4.5
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1580° dec.
Merck Reference: 14,994
MDL No.: MFCD00003455
Formuła:
BaSO₄ Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa) Gęstość: 4,5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003455 Numer CAS: 7727-43-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-784-4 Klasyfikacja Merck : 14,994 |