Drukuj
siarczan baru 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
222510010 222515000 222510050 222510250
ACRO222510010EA 222 PLN
ACRO222510010 ACRO222515000 ACRO222510050 ACRO222510250
siarczan baru 98%, extra pure
siarczan baru
Formuła: BaSO₄
MW: 233.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 1580 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 4.5 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003455
Numer CAS: 7727-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-784-4
Klasyfikacja Merck : 13,00997
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Assay 97.5 to 100.5 %
Acidity/alkalinity Passes test
Sulfide (S) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Soluble barium salts ≤10 ppm
Loss on ignition ≤2.0 % (600°C)
Oxidisable sulfur compounds Passes test
Acid soluble substances ≤0.3 %