Siarczek strontu ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
89895.09
89895.18
89895.09EA
1200
PLN
89895.09
89895.18
Siarczek strontu ≥99.9% (metals basis)
Siarczek strontu
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-96-1
Molecular Formula: SrS
Formula Weight: 119.68
Physical Form: Powder
Density: 3.70
Appearance: Grey
Odour: Like rotten eggs
Melting Point:
Formuła:
SSr MW: 119.69 g/mol Temp. topnienia: >2000 °C Gęstość: 3.70 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049560 Numer CAS: 1314-96-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-249-2 Jednostka: 3134 ADR: 4.3 III Klasyfikacja Merck : 14,8849 |