Siarczek wapnia 99,9 Metals basis exSr Sr_0,05
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13121.06
13121.14
13121.06EA
569
PLN
13121.06
13121.14
Siarczek wapnia 99,9 Metals basis exSr Sr_0,05
Siarczek wapnia
Purity: 99.9%
CAS No.: 20548-54-3
Molecular Formula: CaS
Formula Weight: 72.14
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.5
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,1707
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00015990
Formuła:
CaS MW: 72.14 g/mol Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 2.5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015990 Numer CAS: 20548-54-3 Numer WE (dawny EINECS): 243-873-5 Jednostka: 3134 ADR: 4.3 III Klasyfikacja Merck : 14,1707 |