Siarczek baru ≥99.7% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Barium(II) sulphide
12848.09
12848.18
12848.09EA
782
PLN
12848.09
12848.18
Siarczek baru ≥99.7% (metals basis)
Siarczek baru
Purity: 99.7%
CAS No.: 21109-95-5
Molecular Formula: BaS
Formula Weight: 169.40
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 4.25
Appearance: Pale gray to yellow
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 1200°
Merck Reference: 14,995
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00014192
Formuła:
BaS MW: 169.4 g/mol Temp. topnienia: 1200 °C Gęstość: 4.25 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014192 Numer CAS: 21109-95-5 Numer WE (dawny EINECS): 244-214-4 Jednostka: 3134 ADR: 4.3 III Klasyfikacja Merck : 14,995 |