Drukuj
wodorofosforan wapnia, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
C8606-2.5KG C8606-500G
SIALC8606-2.5KGEA 4530 PLN
SIALC8606-2.5KG SIALC8606-500G
wodorofosforan wapnia, Sigma-Aldrich®
wodorofosforan wapnia
Formuła: CaHPO₄
Temp. topnienia: 370 °C
Gęstość: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010909
Numer CAS: 7757-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-826-1
Klasyfikacja Merck : 13,01697