wodorofosforan wapnia, bezwodny ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40232.30
40232.A1
40232.A7
40232.30EA
550
PLN
40232.30
40232.A1
40232.A7
wodorofosforan wapnia, bezwodny ≥98%
wodorofosforan wapnia
Purity: 98% min
CAS No.: 7757-93-9
Molecular Formula: CaHO4P
Formula Weight: 136.06
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1692
MDL No.: MFCD00010909
Formuła:
CaHPO₄ Temp. topnienia: 370 °C Gęstość: 2,89 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010909 Numer CAS: 7757-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-826-1 Klasyfikacja Merck : 14,1692 |