Drukuj
wodorofosforan wapnia, anhydrous 97%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate, Calcium perphosphate, ammonified, Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Calcium phosphate, dibasic
215710010 215710250 215710050
ACRO215710010EA 638 PLN
ACRO215710010 ACRO215710250 ACRO215710050
wodorofosforan wapnia, anhydrous 97%, pure
wodorofosforan wapnia
Formuła: CaHPO₄
MW: 136.06 g/mol
Temp. topnienia: 370
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010909
Numer CAS: 7757-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-826-1
Klasyfikacja Merck : 13,01697
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %