Drukuj
wodorotlenek magnezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
632309-100G 632309-25G
SIAL632309-100GEA 0 PLN
SIAL632309-100G SIAL632309-25G
wodorotlenek magnezu, Sigma-Aldrich®
wodorotlenek magnezu
Formuła: Mg(OH)₂
Gęstość: 2,3261…2.3631 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011104
Numer CAS: 1309-42-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-170-3
Klasyfikacja Merck : 13,05693