Drukuj
wodorotlenek magnezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
63081-1KG-F 63081-250G-F
SIAL63081-1KG-FEA 1600 PLN
SIAL63081-1KG-F SIAL63081-250G-F
wodorotlenek magnezu, Sigma-Aldrich®
wodorotlenek magnezu
Formuła: Mg(OH)₂
MW: 58.32 g/mol
Gęstość: 2.3261…2.3631 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011104
Numer CAS: 1309-42-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-170-3
Klasyfikacja Merck : 13,05693