wodorotlenek magnezu 95-100.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12367.36
12367.22
12367.A4
12367.36EA
387
PLN
12367.36
12367.22
12367.A4
wodorotlenek magnezu 95-100.5%
wodorotlenek magnezu
Purity: 95-100.5%
CAS No.: 1309-42-8
Molecular Formula: Mg(OH)2
Formula Weight: 58.33
Physical Form: Powder
Density: 2.36
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 360°dec
Solubility: Soluble in dilute acids. Practically insoluble in water
Merck Reference: 14,5670
MDL No.: MFCD00011104
Flame retardant in plastics, such as PVC, as it produces less toxic fumes
Formuła:
Mg(OH)₂ MW: 58.32 g/mol Temp. topnienia: 360 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.36 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011104 Numer CAS: 1309-42-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-170-3 Klasyfikacja Merck : 13,05693 |