Drukuj
wodorotlenek magnezu 95%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
315725000 315720025 315720250
ACRO315725000EA 265 PLN
ACRO315725000 ACRO315720025 ACRO315720250
wodorotlenek magnezu 95%, pure
wodorotlenek magnezu
Formuła: Mg(OH)₂
MW: 58.32 g/mol
Temp. topnienia: 350 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011104
Numer CAS: 1309-42-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-170-3
Klasyfikacja Merck : 13,05693
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥94 %