Drukuj
wodorotlenek wapnia ≥96%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
22355.298EA 215 PLN
22355.298 22355.367
wodorotlenek wapnia ≥96%, GPR RECTAPUR®
wodorotlenek wapnia
Formuła: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010901
Numer CAS: 1305-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-137-3
Jednostka: 3262
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01675
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (at filling) Min. 96 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in hydrochloric acid Max. 0.1 %
Not precipitated by (COONH4)2 (as SO4) Max. 2.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
CO3 (as CaCO3) Max. 3 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.2 %
Fe (Iron) Max. 0.05 %