Drukuj
wodorotlenek wapnia, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E526, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
1.02110.9025 1.02110.9050 1.02110.9500
1.02110.9025EA 0 PLN
1.02110.9025 1.02110.9050 1.02110.9500
wodorotlenek wapnia, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E526, SAFC®
wodorotlenek wapnia
Formuła: Ca(OH)₂
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010901
Numer CAS: 1305-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-137-3
Jednostka: 3262
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01675