Drukuj
wodorotlenek wapnia ≥95.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Slaked lime, Calcium dihydroxide
14662.A1 14662.30
14662.A1EA 543 PLN
14662.A1 14662.30
wodorotlenek wapnia ≥95.0% ACS
wodorotlenek wapnia
Purity: 95.0% min CAS No.: 1305-62-0 Molecular Formula: CaH2O2 Formula Weight: 74.09 Physical Form: Powder Density: 2.24 Appearance: White Odour: Odourless Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in glycerol, acids. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,1673 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00010901
Mortar, plasters, cements, gas manufacturing to remove ammonia, in lubricants, water softening, petrochemicals, soil conditioner, paving materials
Formuła: Ca(OH)₂
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 2,24
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010901
Numer CAS: 1305-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-137-3
Jednostka: 3262
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 14,1673