Drukuj
wodorotlenek wapnia 95+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Slaked lime, Calcium dihydroxide
403850010 403850025
ACRO403850010EA 405 PLN
ACRO403850010 ACRO403850025
wodorotlenek wapnia 95+% ACS
wodorotlenek wapnia
Formuła: Ca(OH)₂
Temp. Wrzenia: 2850 °C
Gęstość: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010901
Numer CAS: 1305-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-137-3
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01675
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration with HCl ≤3.0 % (CaCO3)
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Magnesium (Mg) ≤5000 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤30 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in HCl)