Drukuj
wodorotlenek wapnia 98%, Extra Pure
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO219180010EA 373 PLN
ACRO219180010 ACRO219180100 ACRO219181000 ACRO219180025 ACRO219185000
wodorotlenek wapnia 98%, Extra Pure
wodorotlenek wapnia
Formuła: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 2850 °C
Temp. topnienia: 580 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010901
Numer CAS: 1305-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-137-3
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01675
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Identification Passes tests
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Mg and alkali salts (SO4) ≤2.5 %