Drukuj
Wodortlenek baru, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
433373-1KG 433373-250G
SIAL433373-1KGEA 518 PLN
SIAL433373-1KG SIAL433373-250G
Wodortlenek baru, Sigma-Aldrich®
Wodortlenek baru
Formuła: H₂BaO₂
Temp. topnienia: 325 °C
Gęstość: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003443
Numer CAS: 17194-00-2
Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5
Jednostka: 3262
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,01006