Wodortlenek baru, bezwodny 94-98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 94-98%
CAS No.: 17194-00-2
Molecular Formula: Ba(OH)2
Formula Weight: 171.36
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 12.5
Melting Point: 408°
Merck Reference: 14,977
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00003443
Formuła:
H₂BaO₂ Temp. topnienia: 408 °C Gęstość: 2,18 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003443 Numer CAS: 17194-00-2 Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5 Jednostka: 3262 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,977 |