Drukuj
Tlenek strontu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
415138-10G 415138-50G
SIAL415138-10GEA 341 PLN
SIAL415138-10G SIAL415138-50G
Tlenek strontu, Sigma-Aldrich®
Tlenek strontu
Formuła: SrO
Temp. Wrzenia: 3000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2430 °C
Gęstość: 4,7 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00049558
Numer CAS: 1314-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-219-9
Jednostka: 3262
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,09009