Drukuj
Tlenek strontu, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
12495.30 12495.A1 12495.A7
12495.30EA 965 PLN
12495.30 12495.A1 12495.A7
Tlenek strontu, tech.
Tlenek strontu
CAS No.: 1314-11-0 Molecular Formula: SrO, may also contain Sr(OH)2, SrCO3 Formula Weight: 103.62 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 4.700 Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: ca 3000° Solubility: Soluble in fused potassium hydroxide. Insoluble in ether and acetone. Decomposes in water to Sr(OH)2 with evolution of heat Merck Reference: 14,8846 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00049558
In the manufacture of strontium salts, pyrotechnics, and pigments, in greases and soaps, and as a desiccant
Formuła: SrO
MW: 103.62 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼3000 °C
Temp. topnienia: 2430
Gęstość: 4.700
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049558
Numer CAS: 1314-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-219-9
Jednostka: 3262
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,8846