Drukuj
tlenek magnezu ciężki 98.0-100.5% (by complexometry from ignited basis), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05867.1000 1.05867.9029
1.05867.1000EA 0 PLN
1.05867.1000 1.05867.9029
tlenek magnezu ciężki 98.0-100.5% (by complexometry from ignited basis), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
tlenek magnezu
Formuła: MgO
Temp. Wrzenia: 3600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2800 °C
Gęstość: 3,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011109
Numer CAS: 1309-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-171-9
Klasyfikacja Merck : 12,05713