Drukuj
tlenek magnezu lekki ≥97%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
25054.298EA 330 PLN
25054.298 25054.367
tlenek magnezu lekki ≥97%, TECHNICAL
tlenek magnezu
Formuła: MgO
Temp. Wrzenia: 3600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2800 °C
Gęstość: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011109
Numer CAS: 1309-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-171-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on calcinated product) Min. 97 %
Loss on ignition Max. 8 %
Silica Max. 1.5 %