Drukuj
tlenek magnezu lekki Ph. Eur., BP, E530, extra pure, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05862.1000 1.05862.9020
1.05862.1000EA 0 PLN
1.05862.1000 1.05862.9020
tlenek magnezu lekki Ph. Eur., BP, E530, extra pure, SAFC®
tlenek magnezu
Formuła: MgO
Temp. Wrzenia: 3600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2800 °C
Gęstość: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011109
Numer CAS: 1309-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-171-9