tlenek magnezu light ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Magnesia usta
12287.22
12287.36
12287.A1
12287.22EA
540
PLN
12287.22
12287.36
12287.A1
tlenek magnezu light ≥96%
tlenek magnezu
Purity: 96%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
Formuła:
MgO MW: 40.3 g/mol Temp. Wrzenia: 3600 °C Temp. topnienia: 2852 °C Gęstość: 3.58 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011109 Numer CAS: 1309-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-171-9 Klasyfikacja Merck : 14,5677 |