Drukuj
tlenek magnezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
549649-25G 549649-5G
SIAL549649-25GEA 2610 PLN
SIAL549649-25G SIAL549649-5G
tlenek magnezu, Sigma-Aldrich®
tlenek magnezu
Formuła: MgO
Temp. Wrzenia: 3600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2800 °C
Gęstość: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011109
Numer CAS: 1309-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-171-9
Klasyfikacja Merck : 13,05700