tlenek magnezu ≥99% (metals basis), nanopowder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99+%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: 100nm APS Powder, S.A.
Formuła:
MgO Temp. Wrzenia: 3600 °C Temp. topnienia: 2852 °C Gęstość: 3,58 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011109 Numer CAS: 1309-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-171-9 Klasyfikacja Merck : 14,5677 |