Drukuj
Tlenek magnezu, 2-częściowa ceramiczna pasta klejąca, Alfa
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43135.A4 43135.36
43135.A4EA 4190 PLN
43135.A4 43135.36
Tlenek magnezu, 2-częściowa ceramiczna pasta klejąca, Alfa
Taśmy klejące
High temperature adhesive for bonding ceramic to metal.
High temperature adhesive for bonding ceramic to metal.
Mix ratio (w/w): 1.5:1 powder to liquid.
Cure conditions: 1-4 hours at room temperature, 2 hours at 94 °C
High temperature adhesive for bonding ceramic to metal