Drukuj
tlenek magnezu substrate 10x10x0.5mm, polished one side 111 orientation
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Magnesia usta
40273.KT 40273.KU
40273.KTEA 1050 PLN
40273.KT 40273.KU
tlenek magnezu substrate 10x10x0.5mm, polished one side 111 orientation
tlenek magnezu
Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Formuła: MgO
MW: 40.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 3600
Temp. topnienia: 2800
Gęstość: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011109
Numer CAS: 1309-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-171-9
Klasyfikacja Merck : 13,05700