tlenek magnezu substrate 10x10x1mm, polished one side 100 orientation
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38503.KT
38503.KU
38503.KTEA
1180
PLN
38503.KT
38503.KU
tlenek magnezu substrate 10x10x1mm, polished one side 100 orientation
tlenek magnezu
Molecular Formula: MgO
MDL No.: MFCD00011109
Formuła:
MgO Temp. Wrzenia: 3600 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2800 °C Gęstość: 3,58 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011109 Numer CAS: 1309-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-171-9 Klasyfikacja Merck : 13,05700 |