tlenek magnezu substrate 10x10x0.5mm, polished one side 100 orientation
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Magnesia usta
36427.KT
36427.KU
36427.KTEA
1090
PLN
36427.KT
36427.KU
tlenek magnezu substrate 10x10x0.5mm, polished one side 100 orientation
tlenek magnezu
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
MDL No.: MFCD00011109
Formuła:
MgO MW: 40.3 g/mol Temp. Wrzenia: 3600 Temp. topnienia: 2800 Gęstość: 3.58 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011109 Numer CAS: 1309-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-171-9 Klasyfikacja Merck : 13,05700 |