Drukuj
tlenek magnezu 98%, proszek Ø 99% <150 µm (-100 mesh), extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
263830025 263835000 263830100
ACRO263830025EA 1220 PLN
ACRO263830025 ACRO263835000 ACRO263830100
tlenek magnezu 98%, proszek Ø 99% <150 µm (-100 mesh), extra pure
tlenek magnezu
Formuła: MgO
Temp. Wrzenia: 3600 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 2800 °C
Gęstość: 3,58 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011109
Numer CAS: 1309-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-171-9
Klasyfikacja Merck : 13,05700
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤2500 ppm
Calcium oxide (CaO) ≤3000 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤500 ppm
Loss on ignition ≤2 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≤400 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤400 ppm